Learn More
Ácido bencenosulfínico, sal de sodio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-62888
37.60 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
873-55-2
C6H5NaO2S
164.15
MFCD00013135
CHLCPTJLUJHDBO-UHFFFAOYSA-M
sodium benzenesulfinate, benzenesulfinic acid sodium salt, benzenesulfinic acid, sodium salt, sodium phenylsulfinate, sodium benzenesulphinate, sodium benzene sulfinate, sodiumphenylsulfinate, phso2na, benzenesulfinic acid, sodium salt 1:1, sodium phenylsulphinate
2723840
sodio; bencenosulfinato
C1=CC=C(C=C1)S(=O)[O-].[Na+]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
873-55-2
C6H5NaO2S
164.15
MFCD00013135
CHLCPTJLUJHDBO-UHFFFAOYSA-M
sodium benzenesulfinate, benzenesulfinic acid sodium salt, benzenesulfinic acid, sodium salt, sodium phenylsulfinate, sodium benzenesulphinate, sodium benzene sulfinate, sodiumphenylsulfinate, phso2na, benzenesulfinic acid, sodium salt 1:1, sodium phenylsulphinate
2723840
sodio; bencenosulfinato
C1=CC=C(C=C1)S(=O)[O-].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Benzenesulfinic acid, sodium salt
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H5SO2Na
Cantidad 100 g
Beilstein 11, 2
Fieser 06,526
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales o polvo de cristalina