Learn More
Oxima de benzamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077413
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
613-92-3
C7H8N2O
136.15
MFCD00031485 MFCD00474011
MXOQNVMDKHLYCZ-UHFFFAOYSA-N
benzamidoxime, benzamide oxime, n'-hydroxybenzimidamide, benzohydroxamamide, n-hydroxybenzamidine, phenylhydroxamidine, n-hydroxybenzenecarboximidamide, ccris 2953, n'-hydroxybenzamidine, benzamidoxim
7259353
CHEBI:83354
(Z)-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
N\C(=N/O)C1=CC=CC=C1
613-92-3
C7H8N2O
136.15
MFCD00031485 MFCD00474011
MXOQNVMDKHLYCZ-UHFFFAOYSA-N
benzamidoxime, benzamide oxime, n'-hydroxybenzimidamide, benzohydroxamamide, n-hydroxybenzamidine, phenylhydroxamidine, n-hydroxybenzenecarboximidamide, ccris 2953, n'-hydroxybenzamidine, benzamidoxim
7259353
CHEBI:83354
(Z)-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
N\C(=N/O)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Benzamide oxime
Punto de fusión 74.0°C to 77.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5C(NH2)=NOH
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • Benzamide oxime, 97%
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.