Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptador doblado
Allows for tubing connections. Lenz Laborglasinstrumente™ Bent Adapters feature a bent glass olive at 90°.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05095001
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11816084
  • 16.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
19-12-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Constructed from DURAN™ tubing
  • With NS socket
  • Bore: 2.5mm
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador doblado
Vidrio Duran
NS 14/23