Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptador doblado
Permite conexiones de tubos. Los adaptadores doblados Lenz Laborglasinstrumente™ cuentan con una oliva de vidrio doblada a 90°.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05103001
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11876144
  • 13.83€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Fabricado con tubos DURAN™
  • Con toma NS
  • Calibre: 2,5 mm
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador para toma curvado
Vidrio Duran
NS 14/23