Learn More
Benorilate, LoGiCal
Artikelnummer. 30459432
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30459432 10 mg 10mg
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30459432 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0399.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Benorilate
CAS 5003-48-5
Analyte or Component Names Benorilate
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C17 H15 N O5
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym Salicylic acid acetate, ester with 4'-hydroxyacetanilide (7CI,8CI), Acetanilide, 4'-hydroxy-, salicylate (ester) acetate (ester) (8CI), 4-Acetamidophenyl 2-acetoxybenzoate, 4-Acetaminophenyl 2-acetoxybenzoate, Acetylsalicylic acid paracetamol ester, Aspirin acetaminophen ester, Benoral, Benorilate, Benortan, Benorylate, Fenasprate, Quinexin, Salipran, TO 125, Win 11450, p-Acetamidophenyl acetylsalicylate, p-N-Acetylaminophenyl acetylsalicylate, Benzoic acid, 2-(acetyloxy)-, 4-(acetylamino)phenyl ester
InChI Formula InChI=1S/C17H15NO5/c1-11(19)18-13-7-9-14(10-8-13)23-17(21)15-5-3-4-6-16(15)22-12(2)20/h3-10H,1-2H3,(H,18,19)
Solution Type Neat
SMILES CC(=O)Nc1ccc(OC(=O)c2ccccc2OC(=O)C)cc1
IUPAC Name (4-acetamidophenyl) 2-acetyloxybenzoate
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 313.3
Quantity 10 mg
Formula Weight 313.095 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.