Learn More
YSI™ Benchtop Dissolved Oxygen Meter
Marca:  YSI™ 051005
Detalles adicionales : Peso : 0.95000kg
Código de producto. 12764556
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Bidirectional
600 to 1100mbar
±0.1°C
Yes
5100
230VAC
0.0 to 60.0mg/L
30hr.
229 mm
±0.1%
230 VAC
Dissolved oxygen and temperature measurement
0.01°C
LCD
2 Years
230VAC
0.01mg/L
0 to 40ppt
AC adapter/4 C-size alkaline batteries
241 mm
230VAC
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers