Learn More
Invitrogen™ BenchPro™ 2100 Piercing Device
Dispositivo de perforación BenchPro™ 2100
Marca:  Invitrogen™ MC3001
Detalles adicionales : Peso : 0.44000kg
Código de producto. 11370972
  • 25.49€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
El dispositivo de perforación BenchPro™ 2100 se utiliza con la tarjeta de purificación de plásmidos BenchPro™ 2100 y el kit de bandeja de reactivos (N.° cat. MC2001). Se utiliza para perforar el sello de la lámina que cubre la bandeja de reactivos antes de su uso.
Especificaciones
Especificaciones
1 dispositivo de perforación (para usar con MC2001)
BenchPro™
1 unidad
Sistema de purificación de plásmidos BenchPro™ 2100
Dispositivo de perforación 2100
Temperatura ambiente