Learn More
Cytiva Benchkote sheet for ÄKTA systems
Benchkote sheets for ÄKTA systems will protect the top buffer trays from buffer spillages and salt deposits.
20.15€ - 44.60€
Especificaciones
Material | Papel absorbente y polietileno laminado |
---|---|
Descripción | Para usar con ÄKTA go |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16497645
|
Cytiva
2300-10094 |
25/Paq. |
44.60€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16477645
|
Cytiva
2300-10092 |
10/Paq. |
20.15€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16487645
|
Cytiva
2300-10093 |
50/Paq. |
28.75€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Why Benchkote sheet for lab ÄKTA systems?
- Cover the top buffer tray with Benchkote sheet and protect from buffer spillages and salt deposits.
- Simplify daily and weekly preventive maintenance of the top buffer tray of your ÄKTA systems
- Smooth, absorbent Whatman™ paper quickly absorbs spills.
- Laminated polyethylene layer prevents flow-through to the working surface.
- Offered in three convenient pack sizes: 10/pk, 25/pk and 50/pk sheets.
- Convenient and easy to use.
- Benchkote sheets are manufactured of absorbent, impermeable material designed to protect lab surfaces against hazardous spills.
- The high-quality, smooth, and absorbent Whatman™ paper, quickly absorbs liquid spills, and laminated polyethylene layer prevents flow-through to the working surface.
Especificaciones
Papel absorbente y polietileno laminado | |
Para usar con ÄKTA go |