Learn More
Benazepril Hydrochloride, Mikromol™
Descrizione
Benazepril Hydrochloride
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Benazepril hydrochloride |
| CAS | 86541-74-4 |
| Analyte or Component Names | Benazepril hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C24 H28 N2 O5 . Cl H |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Benazepril Hydrochloride, (3S)-3-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid monohydrochloride, [S-(R*,R*)]-3-[[1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid monohydrochloride, Benazepril hydrochloride, CGS 14824A, CGS 14824A HCl, Lotensin, Lotension |
| InChI Formula | InChI=1S/C24H28N2O5.ClH/c1-2-31-24(30)20(14-12-17-8-4-3-5-9-17)25-19-15-13-18-10-6-7-11-21(18)26(23(19)29)16-22(27)28;/h3-11,19-20,25H,2,12-16H2,1H3,(H,27,28);1H/t19-,20-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@H]2CCc3ccccc3N(CC(=O)O)C2=O |
| IUPAC Name | 2-[(3S)-3-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]-2-oxo-4,5-dihydro-3H-1-benzazepin-1-yl]acetic acid;hydrochloride |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?