Learn More
Bel-Art™ Discos separadores SP Scienceware™
Para dispensadores de cinta de marcado Write-On™.
Marca: Bel-Art™ F13469-0003
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Mejora la función de los dispensadores de cinta de marcado Write-On.
- Utilícelo cuando cargue más de cuatro rollos de cinta de marcado.
Especificaciones
Disco separador | |
Mejora la función de los dispensadores de cinta de marcado Write-On | |
Para más de 4 rollos de cinta de marcado | |
3/Paq. |