Learn More
Bel-Art™ Frascos de lavado con etiqueta de seguridad y codificación por colores de boca ancha SP Scienceware™
Click to view available options
Capacidad:
16 oz, 500 ml
Para utilizar con (aplicación):
Etil acetato
Descripción
Includes
Etiquetado con códigos y símbolos del Departamento de transporte (DOT) de EE. UU. y de la Asociación nacional de protección contra incendios (NFPA) de EE. UU., el número de servicio de informes técnicos de productos químicos (Chemical Abstract Service, CAS), así como símbolos de equipo de protección e información de órganos objetivo
Frasco con etiquetado impreso fácil de leer que promueve un entorno de trabajo seguro
- Frasco de boca ancha de 53 mm (2 pulg) para facilitar el llenado
- Fabricados con polietileno de baja densidad resistente a disolventes.
- Tapón de polipropileno con diseño a prueba de fugas
- Las instrucciones del pictograma promueven la seguridad universal independientemente del ajuste
Utilice LYOB únicamente con disolventes compatibles con LDPE.
Compliance
Proporciona conformidad con los requisitos de OSHA descritos en la norma de comunicación de peligros 29 CFR 1910.1200
Especificaciones
Capacidad | 16 oz, 500 ml |
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | 53 mm |
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Capacidad (imperial) | 16 oz |
Color | Transparente |
Para utilizar con (aplicación) | Etil acetato |
Material | LDPE |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Boca | Ancha |