Learn More
Bel-Art™ View-Pack™ Microscope Slide Holders
Organize, display and transport microscope slides
Marca:  Bel-Art™ F441700000
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17198425
  • 81.45€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 25-11-2022
para ver el stock
Descripción
Descripción
Organice, muestre y transporte los portaobjetos de microscopio
  • El archivador de 3 anillas estándar viene con 10 páginas de soporte de portaobjetos de microscopio View-Pack de vinilo, suficientes para 160 portaobjetos
  • Cada página contiene dieciséis (16) portaobjetos de 25 x 75 mm en bolsillos individuales con la parte posterior blanca y el frente transparente
  • Una solapa central evita que se caigan los portaobjetos; doble la página por el pliegue central para recuperar los portaobjetos
  • Dimensiones de la página: 22 x 27cm (8,5 x 10,5 pulg.)
  • Paquetes de 10 páginas adicionales de soporte de portaobjetos de microscopio View-Pack de vinilo disponibles por separado
Especificaciones
Especificaciones
16 por página, 10 páginas
16 bolsillos individuales
10 páginas, 16 portaobjetos/página
Archivador, diez páginas de soporte de portaobjetos de microscopio de vinilo de 21,59 x 26,67 cm (8,5 x 10,5 pulg.)
Archivador azul, páginas blancas, cubierta transparente
Archivador de soporte de portaobjetos con 10 páginas
Portaobjetos de microscopio estándar (25 x 75 mm)
Vinilo