Learn More
Bel-Art™ Embudos de alta velocidad SP Scienceware™ Urbanti™
Optimizados para filtración sin vacío y de alta velocidad, estos embudos transparentes de vidrio tienen estrías helicoidales internas para aumentar la velocidad de filtración
Marca:  Bel-Art™ F14650-0000
Detalles adicionales : Peso : 0.36000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12693016
  • 56.76€ / paquete de 2
Envío estimado: 30-07-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Sus estrías exteriores verticales evitan el bloqueo de aire
  • Fabricados con policarbonato esterilizable en autoclave
  • No se ven afectados por líquidos corrosivos
  • Resistentes a temperaturas de hasta 177 °C (350 °F)
Especificaciones
Especificaciones
19,6cm
2,6cm
Estrías helicoidales internas
1532 ml
PMP
32 a 38,5cm
16 cm