Learn More
Bel Art™ General Purpose Trays Without Faucets
Beskrivelse
- All trays have heavy walls and wide top flanges
- Molded from low-density polyethylene
- Withstand temperatures up to 77°C (171°F)
Tekniske data
Tekniske data
| Capacity (Metric) | 26055 cm3 |
| Dimensions (L x W x H) | 18 x 22 x 4 in. |
| Color | Natural |
| Height (Metric) | 10.2 cm |
| Length (Metric) | 45.7 cm |
| Material | Polyethylene |
| Type | Collection Tray |
| Width (Metric) | 55.9 cm |
| Length (English) | 18 in. |
| Height (English) | 4 in. |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?