Learn More
Bel-Art™ Cucharas para muestras económicas SP Scienceware™ Sterileware™
Poliestireno de alto impacto moldeado para una mayor resistencia y rigidez. Las cucharas para muestras económicas SP Scienceware™ Sterileware™ son ideales para la recuperación de muestras de volumen pequeño y específico de polvos o líquidos.
13.00€ - 97.65€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Esterilidad | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Esterilidad | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11372174
|
Bel-Art™
F36740-0022 |
2,5 mL | No estéril | 12/paq. |
13.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11382174
|
Bel-Art™
F36740-0023 |
5 mL | No estéril | 12/paq. |
13.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11382164
|
Bel-Art™
F36740-0002 |
2,5 mL | Estériles | 100/paq. |
97.65€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11302174
|
Bel-Art™
F36740-0004 |
8 mL | Estériles | 100/paq. |
97.65€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11372164
|
Bel-Art™
F36740-0001 |
1,25 mL | Estériles | 100/paq. |
97.65€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11392164
|
Bel-Art™
F36740-0003 |
5 mL | Estériles | 100/paq. |
97.65€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11362174
|
Bel-Art™
F36740-0021 |
1,25 mL | No estéril | 12/paq. |
13.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11392174
|
Bel-Art™
F36740-0024 |
8 mL | No estéril | 12/paq. |
13.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12391359
|
Bel-Art™
F36740-0025 |
13.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15550112
|
Bel-Art™
F36740-0510 |
20 ml | Sterile | 10/Pk. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Moldeados con poliestireno resistente y blanco de alto impacto para una mayor durabilidad y rigidez al tomar muestras de polvos envasados
- La forma de fondo plano permite el uso como navecilla de pesaje
- Para un solo uso
Información de órdenes
100 cucharas estériles envasadas individualmente o 12 cucharas no estériles por paquete