Learn More
Bel-Art™ Cucharas para muestras económicas SP Scienceware™ Sterileware™
Poliestireno de alto impacto moldeado para una mayor resistencia y rigidez. Las cucharas para muestras económicas SP Scienceware™ Sterileware™ son ideales para la recuperación de muestras de volumen pequeño y específico de polvos o líquidos.
Marca:  Bel-Art™ F36740-0005
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11312174
  • 95.35€ / paquete de 100
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Moldeado con poliestireno resistente blanco de gran impacto para una mayor durabilidad y rigidez al tomar muestras de polvo envasadas
  • Al tener el fondo plano, puede usarse como navecilla de pesaje
  • De un solo uso
Order Info
100 cucharas estériles envasadas individualmente o 12 cucharas no estériles por paquete
Especificaciones
Especificaciones
Plana
FDA
Certificado de procesamiento para esterilización
Sterile
Cuchara para muestras
0,67 oz, 20 ml
Blanco
Diseñado para la recuperación de pequeñas muestras de volumen específico de polvos o líquidos; también proporciona la durabilidad y la rigidez necesarias para el muestreo de polvos envasados
Poliestireno
20 ml
Videos