Learn More
Bel-Art™ Cucharas de acero inoxidable SP Scienceware™
Las cucharas de doble extremo ofrecen dos tamaños de recipiente para una manipulación cómoda de las muestras
60.70€ - 89.35€
Especificaciones
Tipo de producto | Cuchara |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Desechables | No |
Color | Plata |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Incluye | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Incluye | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15580122
|
Bel-Art™
H36729-0030 |
2/8 ml | Doble extremo con cuchara pequeña de 2 ml en un extremo y cuchara grande de 8 ml en el otro | 11,81 in | 30 cm |
89.35€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15540122
|
Bel-Art™
H36729-0015 |
0,5, 2 ml | Doble extremo con cuchara pequeña de 0,5 ml en un extremo y cuchara grande de 2 ml en el otro | 5,9 in | 15 cm |
60.70€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15560122
|
Bel-Art™
H36729-0021 |
1,6, 3 ml | Doble extremo con cuchara pequeña de 1,6 ml en un extremo y cuchara grande de 3 ml en el otro | 8,26 in | 21 cm |
78.60€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Las cucharas de doble extremo ofrecen dos tamaños de recipiente para una manipulación cómoda de las muestras
- Estructura de acero inoxidable 304 pulido
- Cuerpo sólido y redondeado para facilitar la manipulación
Especificaciones
Cuchara | |
Esterilizable en autoclave | |
Plata |
Acero inoxidable | |
No |