Learn More
Bel-Art™ Gradillas para tubos de ensayo con estantes apilables SP Scienceware™
Incluyen placas terminales de bloqueo con asas para un apilamiento seguro.
45.05€ - 53.05€
Especificaciones
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Polipropileno
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Admite Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Admite Precio Cantidad y disponibilidad  
15550092
Ver documentos Detalles de la promoción
Bel-Art™
F18860-1013
Tubos (10 a 13 mm)
46.55€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15570092
Ver documentos Detalles de la promoción
Bel-Art™
F18860-1620
Tubos (16 a 20 mm)
45.05€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15590092
Ver documentos Detalles de la promoción
Bel-Art™
F18860-2630
Tubos (25 a 30 mm)
50.85€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15580092
Ver documentos Detalles de la promoción
Bel-Art™
F18860-2125
Tubos (20 a 25 mm)
53.05€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Incluyen placas terminales de bloqueo con asas para un apilamiento seguro.
  • Gradilla de polipropileno
  • Sólidos y resistentes a productos químicos
  • Para tubos de hasta 10 cm (4 pulg) de longitud
  • Filas numeradas y con letras para facilitar la identificación de los tubos
  • Esterilizables en autoclave con vapor a 121 °C (250 °F).
  • Con superficie blanca para facilitar las comparaciones de colores
  • No se rompe ni se mancha
Especificaciones
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo
Esterilizable en autoclave