Learn More
Bel-Art™ Cabinas de desecador automático SP Scienceware™ Secador™: modelos horizontales
Entorno seco que bloquea la luz UV con deshumidificación electrónica automática
Marca: Bel-Art™ F42074-0227
Detalles adicionales : Peso : 8.62000kg
Descripción
La estructura de diseño atractivo y resistente de la línea Secador de cabinas de desecadores garantiza un almacenamiento fácil y fiable de productos sensibles a la humedad y la luz.
- El sistema de deshumidificación electrónica patentado reduce la humedad y hace circular el aire seco automáticamente, lo que libera a los usuarios de las tareas de monitorización y cambio de desecantes.
- La construcción de copoliéster Durastar™ bloquea el 99 % de la luz UV y es resistente a coloraciones, agrietamientos y ataques con sustancias químicas
- Los modelos de color ámbar reducen la penetración de la luz visible en más del 50 % para almacenar materiales sensibles a la luz como reactivos, patrones analíticos y compuestos en investigación
- Sus puertas de gran tamaño equipadas con un higrómetro con marcador fácil de ver maximizan el acceso al espacio interior, al tiempo que incorporan un diseño de sellado patentado, cierres de lengüeta y asas de seguridad para el empleo de un candado o de sellos antimanipulación.
- Los estantes perforados facilitan la circulación del aire seco; cuentan con espacio para desecante debajo del estante inferior
- El modelo horizontal 4.0 tiene una mayor superficie, una altura inferior y una puerta abatible de “estilo horno”
- EE. UU. de EE. UU.: 6,772,534; 6,834,920; 7,114,266; 7,318,630 y D474,626
- Las unidades 4.0 pueden pasar de una configuración horizontal a una vertical y viceversa girando la unidad y pidiendo el número adecuado de estantes (véase la información de pedido)
- Secador 2.0: 0,03 metros cúbicos (1,16 pies cúbicos) de volumen interno; 414,02 × 340,36 × 314,96 mm (16,3 × 13,4 × 12,4 in, an. × p. al.)
- Secador 3.0: 0,03 metros cúbicos (1,55 pies cúbicos) de volumen interno; 414,02 × 340,36 × 314,96 mm (16,3 × 13,4 × 16,4 in, an. × p. al.)
- Secador 4.0: 0,03 metros cúbicos (1,87 pies cúbicos) de volumen interno; 414,02 × 340,36 × 314,96 mm (16,3 × 13,4 × 20,4 in, an. × p. al.)
Información de órdenes
Hay disponibles estantes de repuesto. Estante de repuesto para armarios horizontales 4.0, n.º N.º 420740001
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Horizontal | |
De estilo horno abatible con bisagras inferiores | |
Asas de transporte, 2 cierres y asas para candado o tapón a prueba de alteraciones indebidas, higrómetro montado en puerta | |
2 | |
Ventilado ajustable | |
5°C a 40°C | |
20,4 in | |
51,8 cm | |
13,4 in | |
34,1 cm | |
41,4 cm |
Azul con puerta transparente | |
Copoliéster | |
Almacenamiento sencillo y fiable de productos sensibles a la humedad y la luz; se puede utilizar con cartuchos de desecante Scienceware™, bidones o desecantes similares | |
4 | |
Productos químicos, tinciones y grietas finas | |
De 41 ° a 104 °F | |
1,9 pies cúb. | |
8,9 in | |
22,5 cm | |
16,4 in | |
16,3 in | |
230 V |