Learn More
Bel-Art™ Gradilla para tubos de ensayo de alambre Poxygrid™
Las gradillas de cable de acero resistentes a la corrosión y a productos químicos (disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles) están recubiertas con epoxi con curado térmico
Marca:  Bel-Art™ F18759-0003
Detalles adicionales : Peso : 0.38100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15580022
  • 46.90€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las gradillas de cable de acero resistentes a la corrosión y a productos químicos (disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles) están recubiertas con epoxi con curado térmico
  • Resistentes a un intervalo de temperatura de -223 °C (-369 °F) a 121 °C (250 °F)
  • Consta de orificios cuadrados, tres cubiertas, un fondo de rejilla ranurado y bordes reforzados de resistencia superior
  • Las gradillas naranjas se pueden utilizar para la advertencia de peligro biológico; mientras que, el amarillo se puede emplear para la advertencia de material radiactivo
  • Los revestimientos de epoxi no se ven afectados por disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles
  • Capacidad de almacenamiento de 40 a 108 tubos (cinco diámetros diferentes de tubos de ensayo)
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo
Naranja
Acero con revestimiento de epoxi
9,5 x 7,4 x 2,5 pulg (242 x 189 x 64 mm)
9,48 in
7,4 in
2,51 in
Esterilizable en autoclave
Tubos (13 a 16 mm)
108
242 mm
189 mm
64 mm
16 mm