Learn More
Bel-Art™ Soporte para bolsa para riesgo biológico de sobremesa SP Scienceware™ Poxygrid™
Este sistema de eliminación de sobremesa, económico y práctico, es perfecto para recoger puntas de pipetas, tubos de microcentrífugas, etc. durante el uso diario
Marca:  Bel-Art™ F13193-0102
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13472509
  • 15.95€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: Solo cubierta de plástico
Descripción
Descripción
Este sistema de eliminación de sobremesa, económico y práctico, es perfecto para recoger puntas de pipetas, tubos de microcentrífugas, etc. durante el uso diario.
  • Cubierta de soporte para bolsas, para su uso con el kit de soporte para bolsas de riesgo biológico de sobremesa SP Scienceware™  
  • La cubierta de plástico de polipropileno de ajuste a presión mantiente la bolsa de forma segura en su posición
  • Esterilizable en autoclave
Información de órdenes
Para obtener el kit completo con soporte para bolsas, cubierta y bolsas de riesgo biológico, consulte el apartado cat. cat. 11-394-310.
Especificaciones
Especificaciones
Tapa para soporte para bolsas
Almacene, transporte o envíe residuos de riesgo biológico
Solo cubierta de plástico ajustada
Soporte para bolsas para riesgos biológicos