Learn More
Bel-Art™ Cajas para congelador emergentes SP Scienceware™
Compatible con gradillas de almacenamiento para congeladores estándar de 2 pulg
Marca:  Bel-Art™ F18829-0000
Detalles adicionales : Peso : 0.00950kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15540052
  • 31.65€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Compatible con gradillas de almacenamiento para congeladores estándar de 5 cm (2 in)
Se suministran planas y listas para su montaje en segundos
  • Pueden soportar un entorno de baja temperatura (-86 °C)
  • Fabricadas en polipropileno translúcido
  • Reutilizables, no se pegarán a gradillas o estantes helados
  • No se deformarán ni decolorarán cuando se expongan a condensación o derrames
  • Pueden soportar una limpieza ligera con alcohol o detergente suave
  • Los divisores indexados encajan en esta o en cualquier caja de congelador de 133,35 × 133,35 mm (5,25 × 5,25 in)
  • Hasta 81 viales (12 mm)
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Gradilla de almacenamiento para congeladores de 5 cm (2 pulg.)
12/Paq.
13,2 cm
13,2 cm
2,5 cm
Polipropileno
Caja de congelador emergente
5,25 x 5,25 x 2 pulg (13,2 x 13,2 x 2,5 cm)
5,25 in
5,25 in
2 in