Learn More
Bel-Art™ Cajas para congelador emergentes SP Scienceware™
Compatible con gradillas de almacenamiento para congeladores estándar de 2 pulg
Marca: Bel-Art™ F18829-0012
Detalles adicionales : Peso : 0.00950kg
Descripción
Compatible con gradillas de almacenamiento para congeladores estándar de 5 cm (2 in)
Se suministran planas y listas para su montaje en segundos
- Pueden soportar un entorno de baja temperatura (-86 °C)
- Fabricadas en polipropileno translúcido
- Reutilizables, no se pegarán a gradillas o estantes helados
- No se deformarán ni decolorarán cuando se expongan a condensación o derrames
- Pueden soportar una limpieza ligera con alcohol o detergente suave
- Los divisores indexados encajan en esta o en cualquier caja de congelador de 133,35 × 133,35 mm (5,25 × 5,25 in)
- Hasta 81 viales (12 mm)
Especificaciones
Blanco | |
Cuadrada | |
81 viales | |
12/Paq. | |
13,2 cm | |
13,2 cm | |
2,5 cm |
Polipropileno | |
Gradilla de almacenamiento para congeladores de 5 cm (2 pulg.) | |
Congelador | |
5,25 x 5,25 x 2 pulg (13,2 x 13,2 x 2,5 cm) | |
5,2 in | |
5,2 in | |
2 in |