Learn More
Bel-Art™ Frascos de boca ancha tipo Mason de polipropileno SP Scienceware™
Catalog Number p-44823
Click to view available options
Capacidad:
128 oz, 3800 ml
17 oz, 500 ml
256 oz, 7600 ml
31,98 oz, 946 ml
64 oz, 1900 ml
Altura (métrico):
135 mm
178 mm
213 mm
286 mm
334 mm
Almacenamiento de alta resistencia y a prueba de fugas
  • Diseño de polipropileno de pared gruesa y de alta resistencia a los impactos, excelente para el muestreo de residuos industriales, el almacenamiento a largo plazo y su uso en laboratorios
  • Resistentes a fracturas y a productos químicos
  • El tapón de rosca de polipropileno tiene lengüetas de agarre moldeadas para facilitar el giro y un anillo de sellado de silicona extraíble
  • Cuellos con rosca G estándar de 70 mm
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C (250 °F), afloje el tapón cuando se esterilice en autoclave
Capacidad 31,98 oz, 946 ml
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 53-415 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro (métrico) 100 mm
Altura (métrico) 178 mm
Capacidad (métrico) 946 ml
Capacidad (imperial) 31,98 oz
Color Translúcido
Material Polipropileno
Color del tapón Translúcido
Acabado del cuello 53-415