Learn More
Bel-Art™ Barras de agitación magnética poligonales sin anillo pivotante SP Scienceware™ Spinbar™
Añade turbulencia relativa comparada con barras cilíndricas lisas de tamaño similar. Las barras de agitación magnética SP Scienceware™ Spinbar™ de forma poligonal sin anillo pivotante se fabrican en una instalación ISO 9001:2008 registrada.
Marca: Bel-Art™ F37120-0025
8.42 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
Descripción
Añade turbulencia relativa comparada con barras cilíndricas lisas de tamaño similar.Las barras de agitación magnética SP Scienceware™ Spinbar™ de forma poligonal sin anillo pivotante se fabrican en una instalación ISO 9001:2008 registrada.
- Imán de alnico encapsulado con revestimiento de baja fricción de PTFE Teflon™ con aprobación de la FDA y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense; duradero e inerte
- Fabricado en una instalación con certificación según la norma ISO 9001:2008
- Uso seguro en autoclave
Especificaciones
Sí | |
Blanco | |
1 in | |
8 mm | |
Imán Alnico | |
Poligonal |
FDA, USP clase VI, ISO 9001:2008 | |
0,3125 in | |
PTFE, FDA-grade, USP Class VI | |
25 mm | |
50 | |
Magnetic Stir Bar |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13