Learn More
Bel-Art™ Bandejas de laboratorio aisladas SP Scienceware™ Magic Touch™
Almacene muestras termosensibles en un entorno óptimo. Las bandejas de laboratorio aisladas Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch™ son los contenedores para hielo más ligeros del mercado.
69.38€ - 150.98€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Ideal for storing and transporting temperature sensitive samples in Ice, Alcohol Slurries, Water baths and more |
---|---|
Intervalo de temperatura | -196°C to +93°C |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Color | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Color | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12636465
|
Bel-Art™
M18848-1102 |
1 L | Negro | Polymer Foam |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12616465
|
Bel-Art™
M18848-4101 |
4 l | Azul | Espuma de polímero |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12666455
|
Bel-Art™
M18848-9101 |
9 l | Azul | Espuma de polímero |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12666465
|
Bel-Art™
M18848-1101 |
1 l | Azul | Espuma de polímero |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
13286559
|
Bel-Art™
M18848-1103 |
1 L | Red | Polymer Foam |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
13296559
|
Bel-Art™
M18848-9102 |
9 L | Negro | Polymer Foam |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
13206569
|
Bel-Art™
M18848-4102 |
4 L | Negro | Expanded PVC |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Keep temperature sensitive samples in an optimal environment. Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch™ Insulated Lab Pans are the lightest icewares on the market.
- Large enough to accommodate circular and rectangular floating test tube racks, flasks, bottles, etc.
- Expanded polyvinyl chloride, therefore unbreakable under normal conditions
- Withstand temperatures from -196° to +93°C (-321° to +200°F) without sweating or leaking
- Will not absorb odors or moisture
- Chemically resistant to highly acidic and basic solutions
- Suitable for use with ice, dry ice alcohol slurries, or liquid nitrogen
- Stackable
- Wall thickness: 0.75 in. (2cm)
Especificaciones
Ideal for storing and transporting temperature sensitive samples in Ice, Alcohol Slurries, Water baths and more | |
-196°C to +93°C |