Learn More
Bel-Art™ Bandejas de laboratorio aisladas SP Scienceware™ Magic Touch™
Almacene muestras termosensibles en un entorno óptimo. Las bandejas de laboratorio aisladas Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch™ son los contenedores para hielo más ligeros del mercado.
Marca:  Bel-Art™ M18848-4102
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13206569
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Keep temperature sensitive samples in an optimal environment. Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch™ Insulated Lab Pans are the lightest icewares on the market.
  • Large enough to accommodate circular and rectangular floating test tube racks, flasks, bottles, etc.
  • Expanded polyvinyl chloride, therefore unbreakable under normal conditions
  • Withstand temperatures from -196° to +93°C (-321° to +200°F) without sweating or leaking
  • Will not absorb odors or moisture
  • Chemically resistant to highly acidic and basic solutions
  • Suitable for use with ice, dry ice alcohol slurries, or liquid nitrogen
  • Stackable
  • Wall thickness: 0.75 in. (2cm)
Especificaciones
Especificaciones
12.7 cm
33 cm
25.4 cm
33 x 25.4 x 12.7 cm (13 x 10 x 5.1 in.)
Expanded PVC
Negro
-196°C to +93°C
5 in.
13 pulg
10 in.
Ideal for storing and transporting temperature sensitive samples in Ice, Alcohol Slurries, Water baths and more
Midi Lab Ice Pan
4 L