Learn More
Fisherbrand™ Frascos de lavado con etiqueta
Click to view available options
Capacidad:
500 ml (16 oz)
Para utilizar con (aplicación):
Acetona
Agua
Descripción
Includes
Los frascos de lavado con etiqueta de seguridad incluyen códigos y símbolos del Departamento de Transporte (DOT) y de la NFPA (asociación nacional de protección contra incendios de EE. UU.), Chemmical Abstract Service (servicio de informes técnicos de productos químicos) (CAS), símbolos de equipos de protección e información de los órganos de destino.
- Frascos con impresión fácil de leer
- Frasco con boca ancha de 53 mm (2 pulg) para facilitar la recarga
- LDPE translúcido resistente a disolventes
- El hipoclorito de sodio es LDPE blanco para una protección contra la luz entre 230 y 450 nm
- El tolueno es un frasco de LDPE rojo
- Tapón de polipropileno con diseño a prueba de fugas
- Los frascos se pueden adquirir por separado o en paquetes variados que incluyen agua, acetona, metanol, isopropanol, tolueno y etanol
Compliance
Cumplen los requisitos de OSHA descritos en la norma de comunicación de peligros 29 CFR 1910.1200
Especificaciones
Capacidad | 500 ml (16 oz) |
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | 53 mm |
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Capacidad (imperial) | 16 oz |
Color | Natural |
Para utilizar con (aplicación) | Acetona |
Material | Polietileno, Polyethylene |
Color del tapón | Red |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |