Learn More
Bel-Art™ Guantes con funda económicos para caja de guantes SP Scienceware™
Compatibles con la caja de guantes portátil Scienceware o con cualquier caja de guantes con puertos para guantes de 15,24 cm (6 pulgadas)
Marca:  Bel-Art™ H50029-0000
Detalles adicionales : Peso : 0.45600kg
Código de producto. 11765084
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Fabricación de neopreno duradero
  • Protege contra gases, líquidos o sustancias sólidas penetrantes
  • Se utiliza con el anillo de sujeción, nº de pieza 03-421-102
  • Grande, tamaño 10
  • 1 par/paquete