Learn More
Bel-Art™ Bolsas de autoclave a alta temperatura SP Scienceware™ Clavies™
Resisten altas temperaturas para reducir el tiempo de esterilización en autoclave
Marca:  Bel-Art™ H13185-2430
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10799465
  • 173.00€ / paquete de 100
Stock Remoto 2
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Suitable for discarding Petri dishes, membrane filters, multi-well culture plates, pipets and more
  • Rugged, transparent, 0.05mm (2 mil) thick polypropylene
  • Steam autoclavable at 275°F (135°C)
Especificaciones
Especificaciones
30 x 24 in. (76 x 61cm)
76cm
61cm
0.05mm
Transparente
PP (Polipropileno)