Learn More
Bel-Art™ Herramienta de grabado con alimentación por batería y soporte SP Scienceware™
Marque permanentemente herramientas importantes, muestras y mucho más en cuestión de segundos
Marca: Bel-Art™ F44150-0005
30.64 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Requires : Pilas “AA” (no incluidas)
Descripción
Herramienta de grabado (fabr. cat. F441500005)
- Sostenga la herramienta de grabado como un bolígrafo, pulse el botón de encendido, aplique una presión ligera, y “escriba” para marcar permanentemente la mayoría de los materiales, incluidos el vidrio, el plástico, la madera, el metal, el hueso y la piedra
- Batería portátil e inalámbrica: Funciona con dos pilas “AA” (no incluidas)
- Usar en interiores o sobre el terreno
- Las marcas no se desvanecerán si se exponen a productos químicos o a la luz solar
Soporte para herramienta de grabado (fabr. cat. F441500015)
- Mantiene la herramienta a mano cuando no se está utilizando
- Moldeado de polietileno
- Pozo para sostener la punta de grabado adicional
Información de órdenes
7 pulg. (17,8 cm) de largo
Especificaciones
Herramienta de grabado con alimentación por batería | |
7 in | |
Punta de grabado adicional |
Grabado de tubos de ensayo, frascos, gradillas, llaves, equipos, herramientas, componentes electrónicos y más | |
18 cm |