Learn More
Bel-Art™ Racores dentados SP Scienceware™ con conector recto
Estos conectores rectos garantizan una conexión hermética y segura entre longitudes de tubos que tienen el mismo diámetro interno (DI)
Marca:  Bel-Art™ 06459-40
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12429580
  • 43.40€ / paquete de 10
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Chemical-resistant polypropylene plastic for use with a wide range of liquids or gases
  • FDA-grade for direct contact with food, drugs, and cosmetics
  • Autoclavable
Especificaciones
Especificaciones
Autoclavable
Barbed Fitting
Straight
Polypropylene
12.7mm
Straight connector