Learn More
Bel-Art™ Racores dentados SP Scienceware™ con conector de reducción
Estos conectores garantizan una conexión hermética y segura entre tubos con diferentes diámetros internos (DI)
Marca: Bel-Art™ 06458-50
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Plástico de polipropileno resistente a productos químicos para su uso con una amplia gama de líquidos o gases
- Con certificación de la FDA para el contacto directo con alimentos, medicamentos y cosméticos
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Racor dentado | |
Polipropileno | |
Conector de reducción |
Esterilizable en autoclave | |
6 a 12,7mm | |
Transparente |