Learn More
Bel-Art™ Cabinas de desecadores acrílicas SP Scienceware™
Se utiliza en refrigeradores o a temperatura ambiente
Marca:  Bel-Art™ F42066-0000
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12693496
  • 563.00€ / cada uno
Envío estimado: 24-08-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Armario acrílico con estantes extraíbles de tipo bandeja y con fondos perforados que se deslizan hacia dentro y fuera por los raíles preestablecidos
  • La puerta se abre de derecha a izquierda y se cierra con un pestillo de acero inoxidable
  • Disponibles con tres estantes
  • Se suministra en color transparente y bronce para materiales fotosensibles
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
Con junta
12 in
32 latas
12 in
3 estantes extraíbles de tipo bandeja
12 in
Acrílico
12 x 12 in. (30,4 x 30,4 cm)
Se utiliza en refrigeradores o a temperatura ambiente para materiales fotosensibles
30,4 cm
3 estantes de tipo bandeja con fondos perforados y que se deslizan hacia dentro/fuera por los rieles preestablecidos, cierre de bloqueo con giro de acero inoxidable para puerta
30,4 cm
0,82 pies cúb.
30,4 cm