Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Acetal Plastic Screw Clamp
Complete ON/OFF and fine control with enough accuracy to replace stopcocks in many applications
Marca:  Bel-Art™ 06833-10
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
Código de producto. 11774315
  • 46.05€ / paquete de 3
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Pinza con tornillo
• Resiste a los ácidos fuertes, bases y disolventes orgánicos
• Pinza con tornillo Delrin™
• Tubo φ máx. 14mm