Learn More
Brand™ Graduated Low-Form Beakers
Nesting design conserves bench and storage space.
Marca:  Brand™ 90120
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10019891
  • 18.25€ / cada uno
Fecha estimada de envío
23-12-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Perfluoroalkoxy construction
  • Easy-to-read and resistant-to-wear molded graduations
  • Autoclavable and easy to clean
  • Withstands temperatures from −200° to +260°C
Especificaciones
Especificaciones
PFA
Yes
5mL
Low Form
Beaker
Yes
50mm
Molded graduations
260°C
25 mL