Learn More
BRAND™ Vasos de precipitados de PMP de perfil bajo con escala impresa azul
Transparente
Marca:  BRAND™ 87516
Detalles adicionales : Peso : 0.33500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15327854
  • 32.95€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío
04-07-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • PMP (polymethylpentene) construction
  • Transparent
  • Conforms to ISO 7056
  • Graduated with beaded rim and spout
  • Cleaning up to a max. 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions.
  • For autoclaving (121°C) beakers with an embossed scale should be selected
Especificaciones
Especificaciones
No
Transparent
Beaded rim and spout
60°C
PMP
ISO 7056
Yes
50mL
500 mL
Videos