Learn More
BDC, reactivo de sililación, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Catalog Number p-62173
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
1185092-02-7
C6H15ClSi·C3H4N2
218.8
MFCD00000501
IFLPAOFWVBWJPG-UHFFFAOYSA-N
bdcs silylation reagent, bdcs, silylation reagent, acroseal, him; t-butyldimethylchlorosilane, tert-butyldimethylchlorosilane imidazole, t-butyl-dimethylsilyl chloride-imidazole, imidazole; t-butyldimethylchlorosilane, tert-butyl-chloro-dimethylsilane; 1h-imidazole
2724131
terc-butil-cloro-dimetilsilano; 1H-imidazol
CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl.C1=CN=CN1
1185092-02-7
C6H15ClSi·C3H4N2
218.8
MFCD00000501
IFLPAOFWVBWJPG-UHFFFAOYSA-N
bdcs silylation reagent, bdcs, silylation reagent, acroseal, him; t-butyldimethylchlorosilane, tert-butyldimethylchlorosilane imidazole, t-butyl-dimethylsilyl chloride-imidazole, imidazole; t-butyldimethylchlorosilane, tert-butyl-chloro-dimethylsilane; 1h-imidazole
2724131
terc-butil-cloro-dimetilsilano; 1H-imidazol
CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl.C1=CN=CN1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material BDCS
Color Amarillo
Densidad 0.9590g/mL
Temperatura de inflamación 58°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Índice de refracción 1.4400 to 1.4420
Cantidad 100 mL
Fieser 07,184; 01,489; 03,157; 08,255
Gravedad específica 0.959
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.8
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • BDCS
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.