missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Conjunto de compensación de activación de rata
Se utiliza con el cóctel de linfocitos T de rata o el cóctel de células T/B/NK de rata para la compensación de instrumentos
Marca: BD 558517
Detalles adicionales : Peso : 0.03600kg
Includes: 558517
CD3 APC, CD4 PE, CD8 FITC.
558512
CD3 APC, CD25 PE, RT1B FITC.
Descripción
Citometría de flujo
Especificaciones
Citometría de flujo | |
FITC/APC/PE | |
Purificado por afinidad | |
RUO | |
Almacenar sin diluir a 4 °C y protegido de la exposición prolongada a la luz.No la congele. |
Monoclonal | |
Rata | |
20 pruebas | |
CD3 APC, CD4 PE, CD8 FITC | |
IgG1 κ |