Learn More
BD Fijador de zinc de IHC Pharmingen™
Una alternativa a la fijación de tejido con formol para secciones incluidas con parafina
Marca: BD 550523
Detalles adicionales : Peso : 0.99000kg
Descripción
El diez por ciento de formol tamponado neutro fija el tejido mediante proteínas de entrecruzamiento, lo que puede provocar un cambio conformacional o “enmascaramiento” del epítopo antigénico y provocar una menor o nula reactividad de los anticuerpos. Se utilizan diferentes técnicas de recuperación de antígenos para desenmascarar el epítopo; sin embargo, muchas veces no es posible recuperar el epítopo y obtener una tinción inmunohistoquímica óptima. En estas situaciones se recomienda el uso de fijador de zinc de IHC, que es un fijador más suave que el formol.
- Las secciones incluidas con parafina fijadas con zinc muestran una inmunotinción muy buena con muchos marcadores de leucocitos y representan la morfología del tejido comparable a la fijación con formol.
- El uso de técnicas de recuperación de antígenos en las secciones de parafina fijadas con zinc puede mejorar aún más la reactividad del anticuerpo en algunos casos.
Hay unos pocos antígenos que no se conservan por fijación de zinc. En estas situaciones, el uso de tejido fresco congelado para la tinción inmunohistoquímica es la única alternativa.
Especificaciones
Transparente | |
1 X | |
1000mL | |
Líquido |
Temperatura ambiente | |
Fijador de zinc de IHC | |
Tinción inmunohistoquímica |