Learn More
BD Sistema y suministros de generación de gas GasPak™ EZ: sistemas de sobres
Se utilizan en la producción de ambientes anaerobios, microaerófilos o enriquecidos con CO2. Los sistemas y los suministros de generación de gases BD Difco™ GasPak™ EZ le ofrecen la comodidad de procesos sin catalizador.
Marca: BD 260685
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Bolsas resellables en un solo paso
- Sistemas autónomos que, tras la adición de agua, producirán una atmósfera anaerobia o microaerófila adecuada para el cultivo de organismos anaerobios o microaerófilos
- Esta tecnología sin calor minimiza la condensación, lo que permite una excelente visualización de las colonias bacterianas a través de la bolsa.
Especificaciones
Sistema EZ CampyPouch | |
Sobres resellables | |
Recipiente de incubación pequeño BD GasPak EZ | |
GasPak™ |
Con cremallera | |
Aislamiento primario y cultivo de bacterias anaeróbicas, microaerófilas o capnofílicas mediante sobres de generación de gas | |
Sobres resellables | |
20 sobres |