Learn More
BD Portaobjetos con reactivo DrySlide™
Un método cómodo para los análisis bioquímicos de bacterias. Los portaobjetos de ensayo autónomos y listos para usar constan de una película con revestimiento de 35 mm o papel impregnado, que funciona como una matriz portadora para reactivos de análisis microbiológico.
Marca:  BD 231746
Detalles adicionales : Peso : 0.29700kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11792984
  • 1285.00€ / paquete de 75
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Procedimiento de un solo paso: sin necesidad de rehidratación
  • No es necesario manipular tiras de papel finas y no hay portaobjetos de vidrio involucrados.
  • Cada portaobjetos individual contiene cuatro áreas de reacción.
  • El indol DrySlide es una prueba de indol de 30 segundos que utiliza una formulación de DMABA (p-dimetilaminobenzaldehído al 5 %) para detectar bacterias que producen indol.
  • La nitrocefina DrySlide es una prueba cualitativa para detectar la presencia de bacterias que producen β-lactamasa y cumple con las directrices de NCCLS; cada portaobjetos contiene un casete de reactivo impregnado con nitrocefina.
  • La oxidasa DrySlide con cada portaobjetos está recubierta de una película con un reactivo de oxidasa (diclorhidrato de N, N, N',N'-tetrametil-p-fenilendiamina) para comprobar la presencia de actividad de citocromo C oxidasa en bacterias; un resultado positivo produce un color morado en cuestión de 20 segundos
  • El kit de PYR DrySlide tiene L-pirrolidonil-β-naftilamida que se utiliza para una rápida identificación provisional de enterococos del grupo D y estreptococos del grupo A; incluye 15 portaobjetos y 15 ampollas para aplastar de 0,5 ml
Información de órdenes
Los portaobjetos se envasan individualmente y se suministran en prácticos paquetes dispensadores
Especificaciones
Especificaciones
Reactivo de oxidasa
CE
Utilizado para determinar la reacción de la oxidasa de bacterias
Reactivo de oxidasa
75/Paq.
Centrado de
De 15° a 30 °C