Learn More
BD Difco™ Vibrio cholerae Antisera
Quick reactive Gold standard Vibrio cholerae Antisera
Marca: BD 224301
Detalles adicionales : Peso : 0.00300kg
Descripción
- Tipo de producto: Antígenos y antisueros
- Agrupaciones: Productos U a Z
- Subtipo: Vibrio cholerae
- Tipo: Antisueros
- Liofilizado, rehidrar a 3 ml
- Reactivo suficiente para 20 pruebas de portaobjetos
- Disponible con 3 diferentes tipos de antisuero y anticuerpos O.
- Vida útil: 1095 días
Suero de conejo para la prueba de aglutinación en portaobjetos
Certifications
Marcado CE
Especificaciones
Marcado CE | |
Refrigerar, almacenar entre 2 °C y 8 °C | |
Vibrio cholerae Inaba |
Seguridad y manipulación
- BD Difco Vibrio Cholerae Antiserum Inaba, 3 mL
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: sodium azide