Learn More
BD Antisueros polivalentes Difco™
For agglutination test
364.00€ - 795.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Para uso diagnóstico in vitro
Tipo de producto Shigella polivalente Grupo A1
Cantidad 3 mL
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
11702874
Ver documentos Detalles de la promoción
BD
227761
Shigella polivalente Grupo A1
385.00€
3 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17352361
Ver documentos Detalles de la promoción
BD
228351
Shigella
364.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11894422
Ver documentos Detalles de la promoción
BD
228341
Shigella polivalente Grupo A
795.00€
5 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11772894
Ver documentos Detalles de la promoción
BD
228371
Shigella polivalente Grupo D
386.00€
3 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Salmonella poly antiserum
  • Febrile control antisera
  • Helps in the detection of diseases such as salmonellosis, brucellosis and rickettsial diseases
  • Qualitative and semi-quantitative slide or tube agglutination tests for homologous antibodies
  • Used along with febrile antigens as positive or negative controls
Shigella antiserum poly group
  • For identification of morphologically and biochemically identified Shigella species
  • Can be used only in slide agglutination test
  • Lyophilized, polyclonal rabbit antisera
Especificaciones
Especificaciones
Para uso diagnóstico in vitro
Shigella polivalente Grupo A1
3 mL
Documentos
Product Certifications
For in vitro diagnostic use