Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: agar de dextrosa de patata
Para cultivo de levaduras y moho. Medios de cultivo deshidratados BD Difco™: El agar de patata y dextrosa se suministra en formato deshidratado.
345.00€ - 570.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO/DIS, 11014, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, SMD, USP |
---|---|
Contenido y almacenamiento | 2°C to 30°C |
Formulario | Dehydrated |
Tipo de medios | Potato Dextrose Agar |
Tipo de producto | Agar de dextrosa de patata |
Código de producto | Marca | Tipo de empaquetado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de empaquetado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11764985
|
BD
213200 |
Balde | 2000 g |
570.00€
2 Kg |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10105824
|
BD
213400 |
Frasco | 500 g |
345.00€
500 g |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Formato deshidratado
- Medios de cultivo
- Sin DNR (látex)
Especificaciones
ISO/DIS, 11014, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, SMD, USP | |
Dehydrated | |
Agar de dextrosa de patata |
2°C to 30°C | |
Potato Dextrose Agar | |
Isolation of Yeasts and molds |