Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: caldo Mueller Hinton
Para pruebas de susceptibilidad antimicrobiana de los microorganismos por métodos de dilución en caldo
104.00€ - 515.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE, CLSI |
---|---|
Color | Beige claro (con algunas manchas oscuras) |
Contenido y almacenamiento | Refrigerado |
Formulario | Polvo deshidratado |
Tipo de medios | caldo Mueller Hinton |
Código de producto | Marca | Tipo de empaquetado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de empaquetado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11703503
|
BD
275730 |
Frasco | 500 g |
104.00€
500 g |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11793493
|
BD
275710 |
Balde | 2 kg |
515.00€
2 Kg |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Mueller Hinton Broth, not cation-adjusted, is a dehydrated culture medium that is not supplemented with calcium or magnesium ions. It is formulated to have a low thymine and thymidine content. It may be used for broth dilution antimicrobial susceptibility testing as long as the calcium and magnesium ion concentrations are adjusted according to CLSI standard M7.
- Acid hydrolysate (digest) of casein and beef extract supply amino acids and other nitrogenous substances, minerals, vitamins, carbon and other nutrients to support the growth of microorganisms
- Starch acts as a protective colloid against toxic substances in the medium; hydrolysis of the starch during autoclaving provides a small amount of dextrose, which is a source of energy
- Displays a cultural response to: Enterococcus faecalis 29212, Escherichia coli 25922, Pseudomonas aeruginosa 27853 and Staphylococcus aureus 29213
- pH (2.1% solution, 25°C): 7.3 ± 0.1
- Calcium: 2.9–5.9mg/L; Magnesium: 3.2–5.2mg/L
Especificaciones
CE, CLSI | |
Refrigerado | |
caldo Mueller Hinton | |
Extracto de ternera 2 g/l, digestión ácida de caseína 17,5 g/l, almidón 1,5 g/l |
Beige claro (con algunas manchas oscuras) | |
Polvo deshidratado | |
Caldo Mueller Hinton | |
Cultivo de gran variedad de microorganismos exigentes y no exigentes |