Learn More
BD Difco™ Dehydrated Culture Media: Membrane Fecal Coliform (mFC) Agar
For detection and enumeration of fecal coliforms by the membrane filter technique at elevated temperatures
Marca: BD 267720
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Usar con ácido rosólico
- Formulación: Triptosa 10 g/l, proteosa peptona n.º 3 5 g/l, extracto de levadura 3 g/l, lactosa 12,5 g/l, sales biliares n.º 3 1,5 g/l, cloruro sódico 5 g/l, agar 15 g/l, azul de anilina 0,1 g/l
Certifications
AOAC, CCAM, EPA, SMWW
Especificaciones
AOAC, CCAM, EPA, SMWW | |
Deshidratado | |
Agar para coliformes fecales de membrana | |
Para el ácido rosólico en el cultivo y la enumeración de coliformes fecales mediante la técnica de filtro de membrana a temperaturas elevadas | |
500 g |
Refrigerado | |
Agar mFC | |
Triptosa 10 g/l, proteosa peptona n.° 3 5 g/l, extracto de levadura 3 g/l, lactosa 12,5 g/l, sales biliares n.° 3 1,5 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, agar 15 g/l, azul de anilina 0,1 g/l | |
Frasco |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: bile salts No. 3