Learn More
Beschreibung
Includes
Reagents for capture and detection of IL-2, IL-4, IL-5, IL-10, TNF, and IFN-γ, wash buffer, assay diluent, serum enhancement buffer, cytometer setup reagents
BD CBA assays provide a method of capturing a soluble analyte or set of analytes with beads of known size and fluorescence, making it possible to detect analytes using flow cytometry.
- Can be used to quantitatively measure Interleukin-2 (IL-2), Interleukin-4 (IL-4), Interleukin-5 (IL-5), Interleukin-10 (IL-10), Tumor Necrosis Factor (TNF), and Interferon-γ (IFN-γ) protein levels in a single sample
- Detection reagent provided is a mixture of phycoerythrin (PE)-conjugated antibodies, which provides a fluorescent signal in proportion to the amount of bound analyte
- Provides sufficient reagents for analysis of 80 samples
For research use only. Not for use in diagnostic or therapeutic procedures.
Spezifikation
Spezifikation
| Detects | IL-2, IL-4, IL-5, IL-10, TNF and IFN-g |
| For Use With (Application) | For analysis of specific cytokines in Tissue Culture supernatants, EDTA Plasma and Serum samples |
| Quantity | 80 Tests |
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| Reactivity | Human |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.