Learn More
BD Albúmina en medio, medios Dubos en tubos preparados BBL™
Se usa con caldo base Dubos para cultivar cultivos puros de Mycobacterium tuberculosis
Marca:  BD 215334
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Código de producto. 15165216
  • 152.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los tubos contienen una solución al 5 % de albúmina fracción V de plasma bovino y dextrosa al 7,5 % en solución salina normal
Especificaciones
Especificaciones
Albúmina en medio Dubos
Solución al 5 % de albúmina fracción V de plasma bovino y dextrosa al 7,5 % en solución salina normal
Se usa con caldo base Dubos para cultivar cultivos puros de Mycobacterium tuberculosis
10 × 20 ml