Learn More
BD Tubos inclinados con agar preparado BBL™ Mycoflask™ Middlebrook y Cohn 7H10
Prepared media. BBL™ Mycoflask™ Middlebrook and Cohn 7H10 Prepared Agar Slants are used in qualitative procedures for the isolation and cultivation of mycobacteria.
Marca:  BD 220959
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11948536
  • 1600.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Contiene una variedad de sales inorgánicas que proporcionan sustancias esenciales para el crecimiento de micobacterias
Especificaciones
Especificaciones
ISO/DIS, 11014, BS12, CMPH2, EP, MCM9
De 2 °C a 8 °C
Estados Unidos
0,05 g/l de sulfato de magnesio, 0,04 g/l de citrato de amonio férrico, 0,4 g/l de citrato de sodio, 0,5 g/l de sulfato de amonio, 0,5 g/l de glutamato monosódico, 1,5 g/l de fosfato disódico, 1,5 g/l de fosfato monopotásico, 13,5 g/l de agar, 0,85 g/l de cloruro sódico, 2 g/l de dextrosa, 5 g/l de albúmina bovina (Fracción V), 3 mg/l de catalasa, 1 mg/l de piridoxina, 1 mg/l de sulfato de cinc, 1 mg/l de sulfato de cobre, 0,5 mg/l de biotina, 0,5 mg/l de cloruro de calcio, 0,25 mg/l de verde malaquita, 0,06 ml g/l de ácido oleico, 5 ml g/l de glicerol
Tubo
Gris
Gran viscosidad
Agar Middlebrook y Cohn 7H10
Procedimientos cualitativos para el aislamiento y cultivo de micobacterias
100/pack
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso diagnóstico in vitro.